Imprimer
3-(Diméthylamino)propane-1-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Dimethylamino)propan-1-ol, 3-Dimethylamino-1-propanol
OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 319 EUR
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Diméthylamino)propane-1-ol 98%
3-(Diméthylamino)propane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Poids moléculaire: 103.16 g/mol
Point d'ébullition: 163…164 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002945
Numéro CAS: 3179-63-3
UN: 2734
ADR: 8+3 II