Imprimer
5-Amino-2-bromopyridine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-3-pyridylamine
OR5471-1G OR5471-25G OR5471-5G
APOSOR5471-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5471-1G APOSOR5471-25G APOSOR5471-5G
5-Amino-2-bromopyridine 99%
5-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646116
Numéro CAS: 13534-97-9