3,5-Dichlorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 235…240 °C Point de fusion: 60…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003352 Numéro CAS: 10203-08-4 UN: 3261 ADR: 8,II |