Imprimer
Glycinate de benzyle chlorhydrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Gly-OBzl·HCl, H-DL-Gly-OBzl hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, H-DL-Gly-OBzl.HCl
OR54703-100G OR54703-25G OR54703-5G OR54703-500G
APOSOR54703-100GEA 99.2 EUR
APOSOR54703-100G APOSOR54703-25G APOSOR54703-5G APOSOR54703-500G
Glycinate de benzyle chlorhydrate 95%
Glycinate de benzyle chlorhydrate
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035442
Numéro CAS: 2462-31-9