Imprimer
2,4-Dichloropyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5465-250G OR5465-100G OR5465-25G
APOSOR5465-250GEA 102 EUR
APOSOR5465-250G APOSOR5465-100G APOSOR5465-25G
2,4-Dichloropyrimidine 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 101 °C/23mmHg
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006061
Numéro CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6