H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Lys(Boc)-OMe·HCl, Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride, H-Lys(Boc)-OMe.HCl
Formule:
C₁₂H₂₅ClN₂O₄ Poids moléculaire: 296.792 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00076959 Numéro CAS: 2389-48-2 |