Imprimer
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54645-100G OR54645-25G
APOSOR54645-100GEA 97.3 EUR
APOSOR54645-100G APOSOR54645-25G
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid
Formule: C₁₆H₃₀N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038515
Numéro CAS: 2483-46-7