3,3',5,5'-Tétrabromo-2,2'-bithiophène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₂Br₄S₂ Point de fusion: 138…143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00114807 Numéro CAS: 125143-53-5 |