Imprimer
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54632-25G OR54632-5G
APOSOR54632-25GEA 61.5 EUR
APOSOR54632-25G APOSOR54632-5G
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Point d'ébullition: 144 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129044
Numéro CAS: 1539-42-0