Imprimer
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulphonate, 5-Sulphoisophthalic acid monosodium salt, Sodium 5-sulphoisophthalate
OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-25GEA 49.5 EUR
APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formule: C₈H₆O₇S
Poids moléculaire: 268.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007495
Numéro CAS: 6362-79-4