Imprimer
2,5-Dihydrofuranne
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5462-100G OR5462-25G
APOSOR5462-100GEA 198 EUR
APOSOR5462-100G APOSOR5462-25G
2,5-Dihydrofuranne
2,5-Dihydrofuranne
Formule: C₄H₆O
Poids moléculaire: 70.09 g/mol
Point d'ébullition: 66…67 °C
Densité: 0.927 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003219
Numéro CAS: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4
UN: 3271
ADR: 3 II