Imprimer
3,3-Diéthoxypropyne 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
OR54615-25G OR54615-5G OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA 43.5 EUR
APOSOR54615-25G APOSOR54615-5G APOSOR54615-100G
3,3-Diéthoxypropyne 95%
3,3-Diéthoxypropyne
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 138…139,5 °C
Densité: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009237
Numéro CAS: 10160-87-9
UN: 1993
ADR: 3,III