Imprimer
8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54593-1G OR54593-250MG OR54593-5G
APOSOR54593-1GEA 85.7 EUR
APOSOR54593-1G APOSOR54593-250MG APOSOR54593-5G
8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
8-Bromo-5-nitroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282783
Numéro CAS: 252861-41-9