Imprimer
2,3-Diaminophénazine, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DAP, Phénazine-2,3-diyldiamine
OR5459-1G OR5459-25G OR5459-5G
APOSOR5459-1GEA 43.5 EUR
APOSOR5459-1G APOSOR5459-25G APOSOR5459-5G
2,3-Diaminophénazine, grade Technique
2,3-Diaminophénazine
Formule: C₁₂H₁₀N₄
Poids moléculaire: 210.24 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160693
Numéro CAS: 655-86-7
EINECS: 211-512-0