Imprimer
(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 94.4 EUR
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle) 98%
(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
Poids moléculaire: 337.38 g/mol
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037122
Numéro CAS: 71989-31-6