Imprimer
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine, N1-BOC protected
OR54564-10G OR54564-5G
APOSOR54564-10GEA 159 EUR
APOSOR54564-10G APOSOR54564-5G
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Intermediate in Ribociclib synthesis.
Formule: C₁₄H₂₀N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849291
Numéro CAS: 571189-16-7