Imprimer
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methoxybenzene-1,3-diamine dihydrochloride
OR54554-25G OR54554-5G
APOSOR54554-25GEA 510 EUR
APOSOR54554-25G APOSOR54554-5G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formule: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054337
Numéro CAS: 614-94-8