Imprimer
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5455-5G OR5455-1G OR5455-25G
APOSOR5455-5GEA 0 EUR
APOSOR5455-5G APOSOR5455-1G APOSOR5455-25G
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆CIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094672
Numéro CAS: 21423-84-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III