Imprimer
7-Methyl-1-tetralone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54530-1G OR54530-5G
APOSOR54530-1GEA 0 EUR
APOSOR54530-1G APOSOR54530-5G
7-Methyl-1-tetralone
7-Methyl-1-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O
Point d'ébullition: 115…120 °C/5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087600
Numéro CAS: 22009-37-6