Imprimer
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetohydrazide
OR5453-25G OR5453-5G
APOSOR5453-25GEA 343 EUR
APOSOR5453-25G APOSOR5453-5G
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Formule: C₉H₁₀N₄O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171027
Numéro CAS: 30065-27-1