5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038299 Numéro CAS: 31405-60-4 |