Imprimer
1,2-Benzanthraquinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benz[a]anthracene-7,12-dione, Tetraphene-7,12-dione
OR54503-5G OR54503-1G OR54503-25G
APOSOR54503-5GEA 81.2 EUR
APOSOR54503-5G APOSOR54503-1G APOSOR54503-25G
1,2-Benzanthraquinone
1,2-Benzanthraquinone
Formule: C₁₈H₁₀O₂
Poids moléculaire: 258.28 g/mol
Point de fusion: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003596
Numéro CAS: 2498-66-0