Imprimer
Isocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 348 EUR
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
Isocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle 97%
Isocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₆N₂O₃
Point de fusion: 56…58 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014705
Numéro CAS: 57910-98-2
UN: 3335
ADR: 9,III