Imprimer
Benzyl(diméthyl)amine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
OR54497-2.5L OR54497-500ML
APOSOR54497-2.5LEA 139 EUR
APOSOR54497-2.5L APOSOR54497-500ML
Benzyl(diméthyl)amine 99%
Benzyl(diméthyl)amine
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Point d'ébullition: 183…184 °C/0,75mmHg
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008329
Numéro CAS: 103-83-3
UN: 2619
ADR: 8+3,II