Imprimer

Pipéridine-N-carbaldehyde

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR5448-25G OR5448-5G
APOSOR5448-25GEA 0 EUR
APOSOR5448-25G APOSOR5448-5G
Pipéridine-N-carbaldehyde
Pipéridine-N-carbaldehyde
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 221…223 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006483
Numéro CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR