Imprimer
Acétoacétate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-oxobutanoate
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 109 EUR
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Acétoacétate de méthyle
Acétoacétate de méthyle
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 170 °C
Point de fusion: –180 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008784
Numéro CAS: 105-45-3