Imprimer
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formule: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064686
Numéro CAS: 37366-09-9