(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
Formule:
C₄₄H₃₂P₂ Point de fusion: 239…241 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010805 Numéro CAS: 76189-56-5 |