Imprimer
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]aniline
OR5446-1G OR5446-500MG
APOSOR5446-1GEA 105 EUR
APOSOR5446-1G APOSOR5446-500MG
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₁₂H₁₃N₃S
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203030
Numéro CAS: 102243-12-9