Imprimer
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
OR54450-100G OR54450-500G OR54450-25G
APOSOR54450-100GEA 151 EUR
APOSOR54450-100G APOSOR54450-500G APOSOR54450-25G
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
beta-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
Poids moléculaire: 181.66 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058258
Numéro CAS: 58620-93-2