Imprimer
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Guanidinobenzimiazole
OR54411-1G OR54411-5G
APOSOR54411-1GEA 69.8 EUR
APOSOR54411-1G APOSOR54411-5G
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Formule: C₈H₉N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005590
Numéro CAS: 5418-95-1