Imprimer
2-Aminoisophthalic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5441-5G OR5441-1G OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5441-5G APOSOR5441-1G APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Point de fusion: 300…304 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00817808
Numéro CAS: 39622-79-2