1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DOPE, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-PE, L-α-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl, 2-Aminoethyl-(R)-2,3-bis(oleoyloxy)propyl hydrogen phosphate, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, (Z)-(2R)-3-(((2-Aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)propane-1,2-diyl dioleate
Formule:
C₄₁H₇₈NO₈P Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD16621009 Numéro CAS: 4004-05-1 |