Imprimer
2-Iodopyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR54388-1G OR54388-5G OR54388-25G
APOSOR54388-1GEA 36.4 EUR
APOSOR54388-1G APOSOR54388-5G APOSOR54388-25G
2-Iodopyrimidine 95%
2-Iodopyrimidine
Formule: C₄H₃IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09835340
Numéro CAS: 31462-54-1