Benzène-1,3-diméthanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
m-Xylène-α,α'-diol, m-Phénylenediméthanol
Formule:
C₈H₁₀O₂ Poids moléculaire: 138.17 g/mol Point d'ébullition: 154…159 °C/13mmHg Point de fusion: 56…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004649 Numéro CAS: 626-18-6 EINECS: 210-934-2 |