Imprimer
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
OR54379-1G OR54379-5G
APOSOR54379-1GEA 197 EUR
APOSOR54379-1G APOSOR54379-5G
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Formule: C₈H₁₆N₂O
Poids moléculaire: 156.229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740352
Numéro CAS: 53617-37-1
UN: 2735
ADR: 8 III