4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Point de fusion: 106…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03195994 Numéro CAS: 116922-22-6 |