Imprimer
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-1-Benzyl-N3,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride, cis-1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
OR54340-100G OR54340-25G
APOSOR54340-100GEA 393 EUR
APOSOR54340-100G APOSOR54340-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₄Cl₂N₂
Point de fusion: 249…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044501
Numéro CAS: 477600-68-3