Imprimer
1,9-Dibromononane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nonamethylene dibromide
OR5434-25G OR5434-5G
APOSOR5434-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5434-25G APOSOR5434-5G
1,9-Dibromononane
1,9-Dibromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Poids moléculaire: 286.05 g/mol
Point d'ébullition: 285…288 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000279
Numéro CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0