Imprimer
N-Boc-D-alaninol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-D-Alaninol, (R)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR54336-100G OR54336-25G OR54336-5G
APOSOR54336-100GEA 111 EUR
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Formule: C₈H₁₇NO₃
Point de fusion: 56…61 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00235912
Numéro CAS: 106391-86-0