Imprimer
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR54324-1G OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA 321 EUR
APOSOR54324-1G APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₄INO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12827829
Numéro CAS: 1186405-03-7