Imprimer
3-Iodo-p-anisidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G OR5428-25G OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA 23.2 EUR
APOSOR5428-1G APOSOR5428-25G APOSOR5428-5G
3-Iodo-p-anisidine
3-Iodo-p-anisidine
Formule: C₇H₈INO
Point de fusion: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656566
Numéro CAS: 74587-12-5