Imprimer
4-Bromo-2-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoaniline
4-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093764
Numéro CAS: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III