Imprimer
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
OR5421-25G OR5421-5G
APOSOR5421-25GEA 98.6 EUR
APOSOR5421-25G APOSOR5421-5G
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₄BClO₂S
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236030
Numéro CAS: 162607-18-3