Imprimer
1-(4-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5412-1G OR5412-25G OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5412-1G APOSOR5412-25G APOSOR5412-5G
1-(4-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one 97%
1-(4-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one
Formule: C₆H₅BrOS
Point d'ébullition: 68…70 °C/0,2mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01566552
Numéro CAS: 7209-11-2