Imprimer
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 145 EUR
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862877
Numéro CAS: 98303-20-9