Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₂₁NO₅ Point d'ébullition: 89 °C/0,8mmHg Densité: 1,082 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00674041 Numéro CAS: 95715-86-9 |