Imprimer
1,4-Naphtoquinone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5393-2.5KG OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA 65.4 EUR
APOSOR5393-2.5KG APOSOR5393-5KG
1,4-Naphtoquinone 97%
1,4-Naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001676
Numéro CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I