Imprimer
3-Cyano-4-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 147 EUR
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Formule: C₈H₈N₂
Point d'ébullition: 110 °C/22mmHg
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017608
Numéro CAS: 50670-64-9