Chloroformiate de 4-nitrobenzyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆ClNO₄ Point d'ébullition: 230 °C/9,75mmHg Point de fusion: 32…34 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007375 Numéro CAS: 4457-32-3 EINECS: 224-708-6 UN: 3261 ADR: 8,II |